Läs mer
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11438767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438767 5 g 5g
11428767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19925.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3111-37-3
Molekylformel C9H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 245.07
MDL-nummer MFCD00173904
InChI-nyckel GWEFTCNMUHHQLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxy-benzaldehyde, acmc-1cof4, 3-bromo-4-hydroxy-5-ethoxybenzaldehyde, 3-bromo-5-ethoxy4-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxy, 3-bromanyl-5-ethoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 612496
IUPAC-namn 3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
LEDER CCOC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 141°C to 143°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 245.08
Procent renhet 97%