Läs mer
3-brom-5-fluoranilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407748
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407748 1 g 1g
15417748 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61238.03
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134168-97-1
Molekylformel C6H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 190.02
MDL-nummer MFCD07779529
InChI-nyckel NGZAVSDIXFIWHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-bromoaniline, 5-amino-1-bromo-3-fluorobenzene, 3-bromo-5-fluoro-phenylamine, benzenamine, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluoroaniline, acmc-1bbb3, ksc120c3j, 3-bromo-5-fluorobenzenamine
PubChem CID 15020155
IUPAC-namn 3-brom-5-fluoranilin
LEDER NC1=CC(F)=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-fluoroaniline
Färg Brun
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 190.01
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.