Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde, 95%
Produktkod. 15431069
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431069 5 g 5g
15441069 25 g 25g
15451069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431069 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H64042.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Form: solid | CAS: 188813-02-7 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde is an intermediate in organic syntheses. Reatant in the synthesis of 3,4-diamino-3-cyclobutene-1,2-diones, 9,10-Dihydro-9,10-diboraanthracenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde is an intermediate in organic syntheses. Reatant in the synthesis of 3,4-diamino-3-cyclobutene-1,2-diones, 9,10-Dihydro-9,10-diboraanthracenes.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, light, air , heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 188813-02-7
Molekylformel C7H4BrFO
Molekylvikt (g/mol) 203.01
MDL-nummer MFCD04116319
InChI-nyckel MEFQRXHVMJPOKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-fluoro, 5-bromo-3-fluorobenzaldehyde, 3-bromo-5-fluoro-benzaldehyde, pubchem1420, acmc-209ers, ksc174q7p, 3-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 21986246
IUPAC-namn 3-bromo-5-fluorobenzaldehyde
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Smältpunkt 41°C to 43°C
Densitet 1.43 g/mL
Kvantitet 5 g
Beilstein 13904428
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 203.01
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.