Läs mer
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15435447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435447 5 g 5g
15425447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32692.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 176548-70-2
Molekylformel C7H3BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 218.00
MDL-nummer MFCD01569540
InChI-nyckel KLSLJMGWUPAQGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromo-3-fluorobenzoic acid, 3-fluoro-5-bromobenzoic acid, 3-bromo-5-fluorobenzoicacid, 5-fluoro-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro benzoic acid, buttpark 24\01-97, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro, pubchem2154, acmc-1c8tm
PubChem CID 2773339
IUPAC-namn 3-bromo-5-fluorobenzoic acid
LEDER [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Smältpunkt 141°C to 145°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 219.01
Procent renhet 97%