Läs mer
3-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7053756
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
15487948 250 mg 250mg
15467948 1 g 1g
15477948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15487948 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61415.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 216755-56-5
Molekylformel C7H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 205.026
MDL-nummer MFCD04116320
InChI-nyckel KQWBQTOZXPPFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-fluorobenzyl alcohol, 3-bromo-5-fluorophenyl methanol, 3-bromo-5-fluorobenzylalcohol, 5-bromo-3-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol,3-bromo-5-fluoro, benzenemethanol, 3-bromo-5-fluoro, 3-bromo-5-fluorophenyl methan-1-ol, 3-bromo-5-fluoro-phenyl methanol, pubchem4885, acmc-1cgon
PubChem CID 2769402
IUPAC-namn (3-bromo-5-fluorophenyl)methanol
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)Br)CO
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Färg Colorless
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.