Läs mer
3-Bromo-5-fluoropyridine, 97%
Produktkod. 11454330
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454330 1 g 1g
11464330 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25766.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 407-20-5 | C5H3BrFN | 175.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 407-20-5
Molekylformel C5H3BrFN
Molekylvikt (g/mol) 175.99
MDL-nummer MFCD04112555
InChI-nyckel HNNNBQRRIHKFLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-fluoropyridine, 3-bromo-5-fluoro-pyridine, 3-brom-5-fluorpyridin, 3-bromo-5-fluoro pyridine, pyridine, 3-bromo-5-fluoro, 3-bromo-5-fluorpyridine, 5-bromo-3-fluoride pyridine, 3-bromine-5-fluoride pyridine, pubchem3964, 3-bromo-5-fluoropyridin
PubChem CID 820206
IUPAC-namn 3-brom-5-fluorpyridin
LEDER FC1=CN=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-fluoropyridine
Smältpunkt 24°C to 28°C
Flampunkt 64°C (148°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 175.99
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.