Läs mer
3-brom-5-fluortoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418108
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418108 100 g 100g
15408108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61544.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 202865-83-6 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202865-83-6
Molekylformel C7H6BrF
Molekylvikt (g/mol) 189.027
MDL-nummer MFCD01861195
InChI-nyckel CTNFNUQREIIROB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-5-bromotoluene, 5-bromo-3-fluorotoluene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-5-methyl, 1-bromo-3-fluoro-5-methyl-benzene, 3-bromo-5-fluoro toluene, pubchem3237, acmc-1cod9, ksc493k3l, tpc-i111
PubChem CID 2773396
IUPAC-namn 1-brom-3-fluoro-5-metylbensen
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-fluorotoluene
Färg Färglös
Kvantitet 100 g
Formel vikt 189.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.