Läs mer
3-brom-5-hydroxipyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10761120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10761120 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10761120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429900010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74115-13-2 | C5H4BrNO | 174.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-hydroxypyridine
CAS 74115-13-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 168.0°C to 169.5°C
Färg Tan till vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H4BrNO
MDL-nummer MFCD00661305
Kvantitet 1 g
Synonym 3-bromo-5-hydroxypyridine, 5-bromo-3-pyridinol, 5-bromo-3-hydroxypyridine, 5-bromo-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 5-bromo, 3-bromo-5-pyridinol, 3-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromo-3-hydroxy-pyridine, pyridine, 3-ol-5-bromo, 5-bromopyrid-3-ol
InChI-nyckel VNYBIBSZZDAEOK-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CN=CC(Br)=C1
IUPAC-namn 5-brompyridin-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 174.00
PubChem CID 599529
Formel vikt 174
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-5-hydroxypyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.