missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Bromo-5-hydroxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-5-hydroxypyridine |
| CAS | 74115-13-2 |
| Molekylformel | C5 H4 Br N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Pyridinol, 5-bromo-, 5-Bromo-3-pyridinol, 3-Bromo-5-hydroxypyridine, 3-Bromopyridin-5-ol, 3-Hydroxyl-5-bromopyridine, 5-Bromo-3-hydroxypyridine, 3-Bromo-5-hydroxypyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H |
| LEDER | Oc1cncc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 5-bromopyridin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 174 |
| Formel vikt | 172.9476 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?