Läs mer
3-Bromo-5-iodobenzoic acid, 97%
Produktkod. p-7023482
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11408946
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17076.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 188815-32-9 | C7H4BrIO2 | 326.915 g/mol
3-brom-5-jodbensoesyra kan användas vid framställning av följande:
  • Fenyl(3-brom-5-jod)bensoat.
  • Som startreagens för storskalig syntes av tromboxanreceptorantagonisten 3-{3-[2-(4-klorbensensulfonamido)etyl]-5-(4-fluorbensyl)fenyl}propionsyra, via regioselektiv Heck-korskopplingsreaktion.
  • Metyl-3-brom-5-jodbensoat.
  • 3-brom-5-(triisopropylsilyletynyl)bensoesyra, via Sonogashira-kopplingsreaktion.
  • Trifluoracetofenon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Brom-5-jodbensoesyra kan användas vid framställning av följande:• Fenyl(3-brom-5-jod)bensoat. •Som startreagens för storskalig syntes av tromboxanreceptorantagonisten 3-{3-[2-(4-klorbensensulfonamido)etyl]-5-(4-fluorbensyl)fenyl}propionsyra, via regioselektiv Heck-korskopplingsreaktion. •Metyl-3-brom-5-jodbensoat. •3-brom-5-(triisopropylsilyletynyl)bensoesyra, via Sonogashira-kopplingsreaktion. •Trifluoracetofenon.
Löslighet
Löslig i metanol. Svårlöslig (0,20 g/L) (°25 C), Beräkn.
Anteckningar
Ljuskänslig. Skydda från ljus. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 188815-32-9
Molekylformel C7H4BrIO2
Molekylvikt (g/mol) 326.915
MDL-nummer MFCD00191851
InChI-nyckel MKJBJYCBKXPQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-iodobenzoic acid, 3-bromo-5-iodo-benzoic acid, 3-bromo-5-iodobenzoicacid, benzoic acid, 3-bromo-5-iodo, 3-iodo-5-bromobenzoic acid, pubchem3788, acmc-209erv, 3-bromo-5-iodobenzoic aicd, 3-bromo-5-iodo benzoic acid, 5-iodo-3-bromo-benzoic acid
PubChem CID 5182520
IUPAC-namn 3-brom-5-jodbensoesyra
LEDER C1=C(C=C(C=C1Br)I)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Smältpunkt 218°C to 221°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3240837
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Sparingly Soluble (0.20g/L) (25°C),Calc.
Formel vikt 326.92
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.