Läs mer
3-Bromo-5-iodopyridine, 95%
Produktkod. 15471019
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471019 1 g 1g
15491019 250 mg 250mg
15481019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64007.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 233770-01-9 | C5H3BrIN | 283.894 g/mol
Reaktant i syntesen kirala 4,4a-bipyridiner. 3-brom-5-(trifluormetyl)pyridin framställs från 3-brom-5-jodpyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktant i synteskiral 4, 4′ - Bipyridiner. 3-brom-5-(trifluormetyl)pyridin framställs från 3-brom-5-jodpyridin.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus, värme, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 233770-01-9
Molekylformel C5H3BrIN
Molekylvikt (g/mol) 283.894
MDL-nummer MFCD03086019
InChI-nyckel AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 820409
IUPAC-namn 3-brom-5-jodpyridin
LEDER C1=C(C=NC=C1I)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-iodopyridine
Smältpunkt 127°C to 131°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 108478
Känslighet Light sensitive
Synonym 3-bromo-5-iodo-pyridine, 5-bromo-3-iodopyridine, pyridine, 3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodpyridine, 3-iodo-5-bromopyridine, pubchem8080, acmc-1cdm9, pyridine,3-bromo-5-iodo, 3-bromo-5-iodopyridine, abbypharma ap-13-5787
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 283.89
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.