Läs mer
3-Bromo-5-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382859
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11382859 5 g 5g
11372859 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11382859 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H27728.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50720-12-2
Molekylformel C6H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 188.024
MDL-nummer MFCD00234169
InChI-nyckel FZWUIWQMJFAWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-methoxy-pyridine, 5-methoxy-3-bromopyridine, 5-bromo-3-methoxypyridine, pyridine, 3-bromo-5-methoxy, 5-bromopyridin-3-yl methyl ether, 3-methoxy-5-bromopyridine, 3-bromo-5-methoxy pyridine, 3-brom-5-methoxypyridin, zlchem 930, pubchem5085
PubChem CID 817163
IUPAC-namn 3-brom-5-metoxipyridin
LEDER COC1=CC(=CN=C1)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-methoxypyridine
Smältpunkt 29°C to 33°C
Flampunkt 102°C (216°F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 188.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.