Läs mer
3-Bromo-5-methoxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-5-methoxypyridine |
| CAS | 50720-12-2 |
| Molekylformel | C6 H6 Br N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COc1cncc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-5-methoxypyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.022 |
| Formel vikt | 186.963 |