Learn More
3-Brom-5-metylanilin, 98 %
Artikelnummer. 15478078
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15478078 1 g 1g
15488078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15478078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61519.03
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 74586-53-1 | C7H8BrN | 186,052 g/mol
3-Bromo-5-methylanilin används som farmaceutiska mellanprodukter och kemiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Bromo-5-methylanilin används som farmaceutiska mellanprodukter och kemiska mellanprodukter.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74586-53-1
Molekylformel C7H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 186.052
MDL-nummer MFCD11845553
InChI-nyckel YIZRPAWCIFTHNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-methylbenzenamine, 3-amino-5-bromotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-methyl, 5-brom-3-toluidin, 5-bromo-m-toluidine, acmc-209ova, 3-bromo-5-methyl-aniline, 3-bromo-5-methyl aniline, ksc494e0l
PubChem CID 3018526
IUPAC-namn 3-brom-5-metylanilin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)Br)N
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-methylaniline
Färg Brun
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 186.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.