Läs mer
3-Bromo-5-methylanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-5-methylanisole |
| CAS | 29578-83-4 |
| Molekylformel | C8 H9 Br O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c1-6-3-7(9)5-8(4-6)10-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(C)cc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3-methoxy-5-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vikt | 199.9837 |