Läs mer
3-Bromo-5-methylphenylboronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-5-methylphenylboronic acid |
| CAS | 849062-36-8 |
| Molekylformel | C7 H8 B Br O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BBrO2/c1-5-2-6(8(10)11)4-7(9)3-5/h2-4,10-11H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(Br)cc(c1)B(O)O |
| IUPAC-namn | (3-bromo-5-methylphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.852 |
| Formel vikt | 213.98 |