Läs mer
3-brom-5-metylpyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10644025
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10644025 10 g 10g
10586144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10644025 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer XBX00111EA
Kemiska identifierare
CAS 17282-00-7
Molekylformel C6H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 187.04
MDL-nummer MFCD00068231
InChI-nyckel NDPKXEWDWTZBDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-bromo-5-methylpyridine, 2-amino-3-bromo-5-picoline, 6-amino-5-bromo-3-picoline, 3-bromo-5-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-methyl-3-bromopyridine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-methyl, 3-bromo-5-methyl-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methyl-2-pyridylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-1-ium-2-amine
PubChem CID 519380
IUPAC-namn 3-brom-5-metylpyridin-2-amin
LEDER CC1=CC(=C(N=C1)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-methylpyridin-2-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 187.04
Procent renhet 97%