Läs mer
3-Bromo-5-nitro-1H-indazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15467847
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467847 1 g 1g
15477847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37979.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67400-25-3
Molekylformel C7H4BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 242.03
MDL-nummer MFCD07367964
InChI-nyckel SYTGRKBQTUKOAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-nitro-1h-indazole, 3-bromo-5-nitroindazole, 5-nitro-3-bromoindazole, 1h-indazole, 3-bromo-5-nitro, 1h-indazole,3-bromo-5-nitro, 5-nitro-3-bromo-indazole, pubchem20224, 3-bromo-5-nitro1h-indazole, ksc497g0j, 3-bromo-5-nitro 1h-indazole
PubChem CID 640614
IUPAC-namn 3-bromo-5-nitro-2H-indazole
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC2=C(Br)NN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Smältpunkt 227°C to 229°C
Färg Brun
Kvantitet 1 g
Formel vikt 242.03
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver