Läs mer
3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396549
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396549 1 g 1g
11306559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26171.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630125-49-4
Molekylformel C7H3BrF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 270.01
MDL-nummer MFCD03788719
InChI-nyckel YHTVYRKVFAFVLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethylnitrobenzene, 3-nitro-5-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-bromo-3-trifluoromethyl nitrobenzene, 1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl-benzene, 3-bromo-5-nitrotrifluorotoluene, 3-bromo-1-nitro-5-trifluoromethyl benzene, zlchem 416
PubChem CID 7015411
IUPAC-namn 1-bromo-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 1 g
Formel vikt 270.01
Procent renhet 97%