Läs mer
3-Brom-5-nitrobenzotrifluorid, TRC
Produktkod. 30341438
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30341438 5 g
1 options
Produktkod. 30341438 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6838055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
CAS 630125-49-4
Molekylformel C7H3BrF3NO2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Bromo-3-Nitro-5-(Trifluoromethyl)benzene
InChI formel InChI=1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(3-5)12(13)14/h1-3H
LEDER C1=C(C=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-bromo-3-nitro-5-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 270
Formel vikt 268.9299