Läs mer
3-Bromo-5-pyrrolidinophenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-5-pyrrolidinophenylboronic Acid |
| CAS | 1256355-16-4 |
| Molekylformel | C10H13BBrNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | [3-Bromo-5-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]boronic Acid, B-[3-Bromo-5-(1-pyrrolidinyl)phenyl]boronic Acid, 3-Bromo-5-(pyrrolidin-1-yl)phenylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BBrNO2/c12-9-5-8(11(14)15)6-10(7-9)13-3-1-2-4-13/h5-7,14-15H,1-4H2 |
| LEDER | OB(O)c1cc(Br)cc(c1)N2CCCC2 |
| IUPAC-namn | (3-bromo-5-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.93 |
| Formel vikt | 269.0223 |