Läs mer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15465237
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465237 1 g 1g
15475237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32510.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 914636-35-4
Molekylformel C7H5BrF3NO
Molekylvikt (g/mol) 256.022
MDL-nummer MFCD08458076
InChI-nyckel GJUHRBPRJGNGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy aniline, 3-bromo-5-trifluoromethoxy anilin, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzenamine, 5-bromo-3-trifluoromethoxy phenylamine, 3-amino-5-trifluoromethoxy bromobenzene
PubChem CID 26985421
IUPAC-namn 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
LEDER C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 256.02
Procent renhet 97%