Läs mer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11455880
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455880 5 g 5g
11445880 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455880 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26500.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 453565-90-7
Molekylformel C8H4BrF3O3
Molekylvikt (g/mol) 285.016
MDL-nummer MFCD04116041
InChI-nyckel OYWFMHKHBDYTKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzoicacid, 5-bromo-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid,3-bromo-5-trifluoromethoxy, pubchem4735, acmc-1apdc, 3-bromo-5-trifluoromethoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 2782843
IUPAC-namn 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
LEDER C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Smältpunkt 87°C to 89°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 285.02
Procent renhet 97%