Läs mer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7030891
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15404417 1 g 1g
15414417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31778.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 914635-52-2
Molekylformel C8H3BrF3NO
Molekylvikt (g/mol) 266.017
MDL-nummer MFCD08458074
InChI-nyckel PQPKERBGCBHRJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzonitrile, 5-bromo-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, 3-bromo-5-cyano-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 44717376
IUPAC-namn 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
LEDER C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Smältpunkt 35°C to 38°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 266.01
Procent renhet 97%