missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15454947
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15454947 5 g 5g
15444947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15454947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32248.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1031929-10-8
Molekylformel C8H5Br2F3O
Molekylvikt (g/mol) 333.93
MDL-nummer MFCD11035864
InChI-nyckel QYRNFJCHQHPVTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-5-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 26985713
IUPAC-namn 1-bromo-3-(bromomethyl)-5-(trifluoromethoxy)benzene
LEDER C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)CBr

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Brytningsindex 1.5185
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 333.93
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.