Läs mer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15404397
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404397 250 mg 250mg
15494387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31764.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092461-37-4
Molekylformel C8H7BrF3NO
Molekylvikt (g/mol) 270.049
MDL-nummer MFCD11519380
InChI-nyckel LYWSEMAXLWKKLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, 1-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, jrd
PubChem CID 53414437
IUPAC-namn [3-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
LEDER C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 270.05
Procent renhet 97%