Läs mer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine |
| Brytningsindex | 1.496 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2735 |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Formel vikt | 270.05 |
| Procent renhet | 97% |