Läs mer
3-Brom-5-(trifluormetyl)anilin (3-Amino-5-brombenzotrifluorid), Mikromol™
Produktkod. 30050500
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050500 100 mg
1 options
Produktkod. 30050500 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3374.090100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Bromo-5-(trifluormetyl)anilin (3-amino-5-bromobenzotrifluorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 54962-75-3
Analyt- eller komponentnamn 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 Br F3 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenamine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)-, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 3-Amino-5-bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine
InChI formel InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
LEDER Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-brom-5-(trifluormetyl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 240.0205
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 238,9557 g/mol