Läs mer
3-brom-5-(trifluormetyl)bensen-1,2-diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10779385
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10779385 1 g 1g
10378522 10 g 10g
10585344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10779385 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB05134DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 113170-72-2
Molekylformel C7H6BrF3N2
Molekylvikt (g/mol) 255.038
MDL-nummer MFCD00042484
InChI-nyckel OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, buttpark 82\03-57, 1,2-diamino-3-bromo-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 2-amino-3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-diamino-3-bromobenzotrifluoride, pubchem2253
PubChem CID 735785
IUPAC-namn 3-brom-5-(trifluormetyl)bensen-1,2-diamin
LEDER C1=C(C=C(C(=C1N)N)Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 255.04
Procent renhet 97%