Läs mer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11385545
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11385545 1 g 1g
11395545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19711.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 351003-46-8 | C7H3BrClF3O2S | 323.508 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351003-46-8
Molekylformel C7H3BrClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 323.508
MDL-nummer MFCD03094393
InChI-nyckel YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, 5-bromo-3-trifluoromethyl phenyl chlorosulfone, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulphonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2778610
IUPAC-namn 3-brom-5-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=C(C=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densitet 1.835
Kokpunkt 217°C to 218°C
Flampunkt 66°C (150°F)
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 323.52
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.