Läs mer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15490649
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490649 100 g 100g
15470649 5 g 5g
15480649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63776.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-67-6
Molekylformel C8H4BrF3O2
Molekylvikt (g/mol) 269.02
MDL-nummer MFCD03412186
InChI-nyckel AMZBKZQMAZWIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-bromo-3-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethylbenzoicacid, benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethyl, pubchem4737, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1clgk, ksc222e0t
PubChem CID 11086788
IUPAC-namn 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC(Br)=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 269.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid