Läs mer
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10533098 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10533098 5 g Glass Bottle 5g
10339747 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10533098 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429890050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 436799-33-6
Molekylformel C6H3BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 226
MDL-nummer MFCD04972700
InChI-nyckel HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
PubChem CID 11127991
IUPAC-namn 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
LEDER C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43.5°C to 46.0°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 65.0°C to 66.0°C (19.0 mmHg)
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 226
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.