missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 944903-06-4 |
| Molekylformel | C5H2BrClN4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2BrClN4/c6-3-2-1-8-5(7)9-4(2)11-10-3/h1H,(H,8,9,10,11) |
| LEDER | Clc1ncc2c(Br)n[nH]c2n1 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-6-chloro-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.45 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?