Läs mer
3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridin, 95 %
Produktkod. 15407527
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407527 250 mg 250mg
15497517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35421.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 885950-21-0 | C8H4BrN3 | 222,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 885950-21-0
Molekylformel C8H4BrN3
Molekylvikt (g/mol) 222.05
MDL-nummer MFCD06659617
InChI-nyckel UOQHWNPVNXSDDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 3-bromo-6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764571
IUPAC-namn 3-bromoimidazo[l,2-a]pyridin-6-karbonitril
LEDER BrC1=CN=C2C=CC(=CN12)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Smältpunkt 207°C to 209°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 222.05
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.