Läs mer
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15274298 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15274298 5 g 5g
15264298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15274298 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453470050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1186405-11-7
Molekylformel C7H4BrFN2
Molekylvikt (g/mol) 215.03
InChI-nyckel HGFXJQASNPSBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-6-fluoroimidazo 1,2-a pyridine, bromofluoroimidazoapyridine, 3-bromo-6-fluoro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo-6-fluoro, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-6-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 45588227
IUPAC-namn 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
LEDER C1=CC2=NC=C(N2C=C1F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Smältpunkt 138.0°C to 141.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.03
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.