Läs mer
3-Bromo-6-methylpyridazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-6-methylpyridazine |
| CAS | 65202-58-6 |
| Molekylformel | C5H5BrN2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Bromo-6-methylpyridazine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3 |
| LEDER | BrC1=NN=C(C)C=C1 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-6-methylpyridazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.01 |
| Formel vikt | 171.96 |