Läs mer
3-Brom-6-pyridinkarbonitrol, TRC
Produktkod. 30348733
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30348733 2.5 mg
1 options
Produktkod. 30348733 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6867502.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile
CAS 97483-77-7
Molekylformel C6 H3 Br N2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 2-Pyridinecarbonitrile, 5-bromo-, 5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-cyanopyridine, 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine, 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromopyridine-2-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
LEDER Brc1ccc(nc1)C#N
IUPAC-namn 5-bromopyridin-2-karbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 183.01
Formel vikt 181.948