Läs mer
3-Brom-6-pyridinkarbonitrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile |
| CAS | 97483-77-7 |
| Molekylformel | C6 H3 Br N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarbonitrile, 5-bromo-, 5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-cyanopyridine, 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine, 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromopyridine-2-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H |
| LEDER | Brc1ccc(nc1)C#N |
| IUPAC-namn | 5-bromopyridin-2-karbonitrin |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.01 |
| Formel vikt | 181.948 |