missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Bromo-7-azaindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-7-azaindole |
| CAS | 74420-15-8 |
| Molekylformel | C7H5BrN2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Bromo-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrN2/c8-6-4-10-7-5(6)2-1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | Brc1c[nH]c2ncccc12 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.03 |
| Formel vikt | 195.9636 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?