Läs mer
3-Bromo-7-chloro Hydroxychloroquine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-7-chloro Hydroxychloroquine |
| CAS | 2054859-08-2 |
| Molekylformel | C18H25BrClN3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-((4-((3-Bromo-7-chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25BrClN3O/c1-3-23(9-10-24)8-4-5-13(2)22-18-15-7-6-14(20)11-17(15)21-12-16(18)19/h6-7,11-13,24H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,21,22) |
| LEDER | CCN(CCO)CCCC(NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1Br)C |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(3-bromo-7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl-ethylamino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.77 |