Läs mer
3-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile |
| CAS | 1072944-45-6 |
| Molekylformel | C9H6BrN3O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrN3O/c1-14-7-2-3-13-8(10)5-12-9(13)6(7)4-11/h2-3,5H,1H3 |
| LEDER | COc1ccn2c(Br)cnc2c1C#N |
| IUPAC-namn | 3-bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.07 |
| Formel vikt | 250.9694 |