Läs mer
3-Bromo-7-nitroindazol, 98+%
Produktkod. 15495699
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495699 1 g 1g
15415709 250 mg 250mg
15405709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63480.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Hämmare av kväveoxidsyntas (NOS) | CAS: 74209-34-0 | C7H4BrN3O2 | 242,03 g/mol
Hämmare av kväveoxidsyntas (NOS)
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74209-34-0
Molekylformel C7H4BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 242.03
MDL-nummer MFCD00159910
InChI-nyckel NFSTZPMYAZRZPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-7-nitroindazole, 3-bromo-7-nitro-1h-indazole, 1h-indazole,3-bromo-7-nitro, brni, 3-bromo-7ni, 3-br-7-nitroindazole, tocris-0735, lopac-b-2050, d0u6zt, d0x5qj
PubChem CID 1649
IUPAC-namn 3-brom-7-nitro-2H-indazol
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C(Br)NN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-7-nitroindazole
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i etanol vid 25 mg/ml; Löslig även i DMSO
Formel vikt 242
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.