Läs mer
Tocris Bioscience™ 3-Bromo-7-nitroindazole
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18025872
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18025872
Brand: Tocris Bioscience™ 0735/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective nNOS inhibitor
Potent inhibitor of rat cerebellar nitric oxide synthase; more potent than 7-nitroindazole (Cat. No. 0602).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74209-34-0
Molekylformel C7H4BrN3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-7-nitroindazole
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 242.03
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 242.03