Läs mer
3-Bromo-7-nitroindazol, TRC
Produktkod. 30343130
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30343130 50 mg
1 options
Produktkod. 30343130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68625050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-7-nitroindazole
CAS 74209-34-0
Molekylformel C7 H4 Br N3 O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4BrN3O2/c8-7-4-2-1-3-5(11(12)13)6(4)9-10-7/h1-3H,(H,9,10)
LEDER [O-][N+](=O)c1cccc2c(Br)n[nH]c12
IUPAC-namn 3-bromo-7-nitro-1H-indazol
Molekylvikt (g/mol) 242.03
Formel vikt 240.9487