Läs mer
3-Bromo-7-nitroindole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15440929
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440929 250 mg 250mg
15420929 1 g 1g
15430929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63940.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 397864-11-8
Molekylformel C8H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 241.044
MDL-nummer MFCD02684155
InChI-nyckel ZJCDMQUXOJHHBJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17750599
IUPAC-namn 3-bromo-7-nitro-1H-indole
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NC=C2Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-7-nitroindole
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-bromo-7-nitroindole, 1h-indole, 3-bromo-7-nitro, 1h-indole,3-bromo-7-nitro, 6-methoxy-quinolin-3-ylamine
Formel vikt 241.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid