Learn More
3-Bromo-8-chloro-1,5-naphthyridine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-8-chloro-1,5-naphthyridine |
| CAS | 97267-61-3 |
| Molekylformel | C8 H4 Br Cl N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-Bromo-4-chloro-1,5-naphthyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4BrClN2/c9-5-3-7-8(12-4-5)6(10)1-2-11-7/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccnc2cc(Br)cnc12 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-8-chloro-1,5-naphthyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.488 |
| Formel vikt | 241.9246 |