Läs mer
3-Bromo-9-fenylkarbazol, 98 %
Produktkod. 15431319
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431319 100 g 100g
15411319 5 g 5g
15421319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64212.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 1153-85-1 | C18H12BrN | 322,21 g/mol
Används vid tillverkning av OLED-material. Används även som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid tillverkning av OLED-material. Används även som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1153-85-1
Molekylformel C18H12BrN
Molekylvikt (g/mol) 322.21
MDL-nummer MFCD11977305
InChI-nyckel KUBSCXXKQGDPPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-9-phenyl-9h-carbazole, 3-bromo-n-phenylcarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo-9-phenyl, 3-bromo-9-phenyl-carbazole, ksc493s2d, 3-bromanyl-9-phenyl-carbazole, 3-bromo-9-phenyl-9,9a-dihydro-4ah-carbazole
PubChem CID 18942624
IUPAC-namn 3-brom-9-fenylkarbazol
LEDER BrC1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-9-phenylcarbazole
Smältpunkt 97 °C till 98 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1315492
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 322.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.