Läs mer
3-Bromo-9-phenylcarbazole, 98%
Produktkod. p-7055595
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15411319
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64212.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1153-85-1 | C18H12BrN | 322.21 g/mol
Används vid tillverkning av OLED-material. Används även som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid tillverkning av OLED-material. Används även som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1153-85-1
Molekylformel C18H12BrN
Molekylvikt (g/mol) 322.21
MDL-nummer MFCD11977305
InChI-nyckel KUBSCXXKQGDPPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-9-phenyl-9h-carbazole, 3-bromo-n-phenylcarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo-9-phenyl, 3-bromo-9-phenyl-carbazole, ksc493s2d, 3-bromanyl-9-phenyl-carbazole, 3-bromo-9-phenyl-9,9a-dihydro-4ah-carbazole
PubChem CID 18942624
IUPAC-namn 3-brom-9-fenylkarbazol
LEDER BrC1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-9-phenylcarbazole
Smältpunkt 97°C to 98°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1315492
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 322.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.