Läs mer
3-brom-9H-karbazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10314292
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10314292 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10502662 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10632275 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10314292 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer JFD01173CB
Kemiska identifierare
CAS 1592-95-6
Molekylformel C12H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 246.107
InChI-nyckel LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
PubChem CID 252446
IUPAC-namn 3-brom-9H-karbazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-9H-carbazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 246.11
Procent renhet 97%