Läs mer
3-brom-9H-karbazol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-9H-carbazole |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 246.11 |
| Procent renhet | 97% |